Läs mer
Thermo Scientific™ Linjära streckkodsrör
Kapacitet (metrisk):
1,2 ml
1,5 ml
1,8 ml
2,0 ml
5 ml
Diameter (metrisk):
12 mm
12,5 mm
13,5 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Längd (metrisk):
38,1 mm
48 mm
48,3 mm
92 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Förenkla provinventeringen. Thermo Scientific™ Linjär streckkodsrör funktion Thermo Scientific™ Nunc™ och Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryotuber med direkttryckta streckkoder som är mer robusta än etiketter. Välj bland tillgängliga icke-anpassade alternativ eller ring för skräddarsydda alternativ i ett brett utbud av val av kodtyp, längd och format.
Funktioner
- Svart streckkod direkt tryckt på vit bakgrund för hög kontrast och läsbarhet även vid höga frostförhållanden
- Människoläsbar kod under streckkoden för enkel visuell identifiering utan streckkodsläsare
- Streckkoder som är resistenta mot IPA, DMSO, 5 % blekmedel, 10 % ättiksyra och 10 % NaOH
- Icke-cytotoxiska råmaterial för ökad provsäkerhet och rör certifierade fria från DNas och RNas för genomiska tillämpningar
- Alternativ för extern eller intern gängning tillgängliga
- Certifierad SAL på 10 -6 för högsta tillgängliga sterilitetsgaranti
- Lämplig för lagring från allmän kylförvaring (+°4 C) ner till ångfasen av flytande kväve
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 13,5 mm |
| Beskrivning | Nalgene Linjär streckkodad (bläckstråle, kod 128) kryogen flaska |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 2,0 ml |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Trådstil | Utvändig |
| Längd (metrisk) | 48,3 mm |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 25 |
| Visa mer |