Läs mer
Linjär eptifibatid TFA-salt (reducerat), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linear Eptifibatide TFA Salt(Reduced) |
| Analyt- eller komponentnamn | Linear Eptifibatide TFA Salt(Reduced) |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C35H51N11O9S2. x C2F3OOH |
| InChI formel | InChI=1S/C35H51N11O9S2.C2HF3O2/c36-30(51)25(18-57)45-33(54)26-9-5-12-46(26)34(55)24(14-19-16-40-21-7-2-1-6-20(19)21)44-32(53)23(15-29(49)50)43-28(48)17-41-31(52)22(42-27(47)10-13-56)8-3-4-11-39-35(37)38;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,6-7,16,22-26,40,56-57H,3-5,8-15,17-18H2,(H2,36,51)(H,41,52)(H,42,47)(H,43,48)(H,44,53)(H,45,54)(H,49,50)(H4,37,38,39);(H,6,7)/t22-,23-,24+,25+,26-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | SCCC(N[C@@H](CCCCNC(N)=N)C(NCC(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](CC1=CNC2=C1C=CC=C2)C(N(CCC3)[C@@H]3C(N[C@@H](C(N)=O)CS)=O)=O)=O)=O)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvikt (g/mol) | 948 |
| Kvantitet | 1 mg |