Läs mer
Grant Instruments™ Linjärt skakbad
Produktkod. 15365802
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 l
18 l
Värmekapacitet:
1050/1400 W
800 W (120/230 V)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Värmekapacitet Förpackningsstorlek
15365802 12 l 800 W (120/230 V) Varje
15395802 18 l 1050/1400 W Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15365802 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer LSB12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34915.00 SEK
    31564.21 SEK / Paket med 1
    Save 3350.79 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Ge kvalitet och design kombinerat med den temperaturstabilitet och de funktioner du behöver i ett linjärt skakbad för ditt laboratorium.
  • Temperaturområde omgivande +5 ºC till 99 C ºdrift
  • Stabilitet:± 0,1 ºC
  • Val av två modeller - 12 och 18 liter
  • Universell bricka och polykarbonatlock ingår som standard
  • Stort urval av tillbehör skakbrickor
  • Tömkran för bekväm tömning
  • Användarinställbart övertemperaturlarm - ger provskydd
  • Nedräkningstimer med ljudlarm - för exakt reaktionstid (1-999 minuter)
  • Två programmerbara temperatur- och skakförinställningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 l
Skakande rörelse Linjär
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5 ° till 99 °C
Värmekapacitet 800 W (120/230 V)
Inkluderar Universalbricka, avloppskran och polykarbonatlock
Övertemperatur eller låg vätskeavstängning Justerbar
Hastighet Upp till 200 rpm
Temperaturförinställningar 2
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,1 °C
Djup (metriskt) 60/90 mm (flytande min/max)
Elektriska krav 120/230 V
Spänning 120/230 V