Läs mer
Grant Instruments™ Linjärt skakbad
Beskrivning
Ge kvalitet och design kombinerat med den temperaturstabilitet och de funktioner du behöver i ett linjärt skakbad för ditt laboratorium.
- Temperaturområde omgivande +5 ºC till 99 C ºdrift
- Stabilitet:± 0,1 ºC
- Val av två modeller - 12 och 18 liter
- Universell bricka och polykarbonatlock ingår som standard
- Stort urval av tillbehör skakbrickor
- Tömkran för bekväm tömning
- Användarinställbart övertemperaturlarm - ger provskydd
- Nedräkningstimer med ljudlarm - för exakt reaktionstid (1-999 minuter)
- Två programmerbara temperatur- och skakförinställningar
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 18 l |
| Skakande rörelse | Linjär |
| Temperaturområde | Omgivningstemperatur +5 ° till 99 °C |
| Värmekapacitet | 1050/1400 W |
| Inkluderar | Universalbricka, avloppskran och polykarbonatlock |
| Övertemperatur eller låg vätskeavstängning | Justerbar |
| Hastighet | Upp till 200 rpm |
| Temperaturförinställningar | 2 |
| Temperaturstabilitet | ±0,1 °C |
| Temperaturenhetlighet | ±0,1 °C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?