Läs mer
Checkers Linebacker™ 5-kanals Heavy Duty ändlock
Produktkod. 17712428
Change view
Färg:
Orange
Produktkod. Färg
17712428 Orange
1 options
Produktkod. 17712428 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PLBS0007OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1501.50 SEK
    1298.91 SEK / Paket med 1
    Save 202.59 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Linebacker™ 5-kanaliga ändlock för användning med Linebacker™ kraftigt kabelskydd. Ger en fasad kant i änden av kabelskydden för att möjliggöra en säkrare korsning för fordon och fotgängare samtidigt som värdefulla elkablar och slangledningar skyddas från skador.
  • Linebacker™ 5-kanaliga ändlock för användning med Linebacker™ kraftigt kabelskydd
  • Ger en fasad kant i änden av kabelskydden för att möjliggöra en säkrare korsning för fordon och fotgängare samtidigt som värdefulla elkablar och slangledningar skyddas från skador
  • 5-kanaliga ändlock säljs i par (hane och hona)
Specifikationer
Mått (L x B x H) 51 x 19 x 6 cm
Färg Orange
Material Polyeten
Typ 5 Channel End Caps