Läs mer
Checkers Linebacker™ 5-kanals vänstersväng
Produktkod. 17732428
Change view
Färg:
Gult, Orange
Produktkod. Färg
17732428 Gult, Orange
1 options
Produktkod. 17732428 Leverantör Checkers Leverantörsnummer PLBS0009YO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2929.50 SEK
    2537.78 SEK / Paket med 1
    Save 391.72 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 10-11-2026
Linebacker™ 5-kanalsvarv för användning med Linebacker™ kraftigt kabelskydd för att skapa en 45-graders sväng. Ger en säkrare korsning för fordon och gångtrafik samtidigt som värdefulla elkablar och slangledningar skyddas från skador.
  • Linebacker™ 5-kanalsvarv för användning med Linebacker™ kraftigt kabelskydd för att skapa en 45-graders sväng
  • Ger en säkrare korsning för fordon och fotgängare samtidigt som värdefulla elkablar och slangledningar skyddas från skador
Specifikationer
Mått (L x B x H) 51 x 64 x 6 cm
Färg Gult, Orange
Material Polyeten
Typ Left Turn