Läs mer
Linezolid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30326624
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30326624 1 ml
1 options
Produktkod. 30326624 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14635300AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linezolid
CAS 165800-03-3
Analyt- eller komponentnamn Linezolid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H20 F N3 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acetamide, N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, N-{[(S)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl}acetamide;Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)-, (S)-Linezolid, Averozolid, Linezolid, Linospan, Linox, Lizoforce, Lizolid, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100766, U 100766, Zyrox, Zyvox, Zyvoxid
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
LEDER CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
IUPAC-namn N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ylfenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]acetamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 337.35
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 337,1438 g/mol