Allmän beskrivning
•Linezolid är en organisk fluorförening och en acetamid
•Linezolid verkar genom att hämma initieringskomplexbildning genom att binda till 50S ribosomala subenheten
Användningsområden
•Linezolid är effektivt mot stafylokock- och enterokockmikrober
•Det är mest effektivt mot grampositiva organismer, särskilt meticillin-, vankomycin- och penicillinresistenta.
•Lämplig för forskning om antibiotikaresistens, korsreaktivitet och läkemedelsmekanismer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linezolid |
| Smältpunkt | 181,0 °C till 183,0 °C |
| Förlust vid torkning | 0,5% max. |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 97,5 % min. (HPLC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: olöslig. |
| Formel vikt | 337.35 |
| Procent renhet | 98% |
Säkerhet och hantering
- Linezolid
- Fara
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.