Läs mer
Linezolid Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linezolid Dimer |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H35F2N5O7/c1-20(38)35(16-23-18-36(29(39)43-23)21-2-4-27(25(31)14-21)33-6-10-41-11-7-33)17-24-19-37(30(40)44-24)22-3-5-28(26(32)15-22)34-8-12-42-13-9-34/h2-5,14-15,23-24H,6-13,16-19H2,1H3/t23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 615.2505 |