Läs mer
Linezolid, Mikromol™
Beskrivning
Linezolid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linezolid |
| CAS | 165800-03-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Linezolid |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H20 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Acetamide, N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, N-{[(S)-3-(3-Fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl}acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)-, (S)-Linezolid, Averozolid, Linezolid, Linospan, Linox, Lizoforce, Lizolid, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide, PNU 100766, U 100766, Zyrox, Zyvox, Zyvoxid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2 |
| IUPAC-namn | N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ylfenyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]acetamid |
| Visa mer |