Läs mer
Linezolid N-oxid, Mikromol™
Produktkod. 18050440
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18050440 100 mg
18032340 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18050440 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3300.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Linezolid N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linezolid N-Oxide
CAS 189038-36-6
Analyt- eller komponentnamn Linezolid N-Oxide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H20 F N3 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)- (9CI), Linezolid N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O5/c1-11(21)18-9-13-10-19(16(22)25-13)12-2-3-15(14(17)8-12)20(23)4-6-24-7-5-20/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
LEDER CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(c(F)c2)[N+]3([O-])CCOCC3
IUPAC-namn N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxidomorfolin-4-ium-4-yl)fenyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 353.35
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 353,35 g/mol