Läs mer
Linezolid N-oxid, TRC
Produktkod. 30040376
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30040376 10 mg
30005066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30040376 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46653010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 189038-36-6
Molekylformel C16 H20 F N3 O5
Molekylvikt (g/mol) 353.35
Synonym N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-acetamide, Acetamide, N-[[3-[3-fluoro-4-(4-oxido-4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, (S)- (9CI), Linezolid N-Oxide
IUPAC-namn N-[[(5S)-3-[3-fluoro-4-(4-oxidomorfolin-4-ium-4-yl)fenyl]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-yl]metyl]acetamid
LEDER CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(c(F)c2)[N+]3([O-])CCOCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linezolid N-Oxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20FN3O5/c1-11(21)18-9-13-10-19(16(22)25-13)12-2-3-15(14(17)8-12)20(23)4-6-24-7-5-20/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
Formel vikt 353.1387
Procent renhet >95%