Läs mer
(±)-Linezolid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Linezolid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21) |
| Formel vikt | 337.1438 |