Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Linolsyra, 70 %
Product Code. 10147750 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Unit Size:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10147750 500 g Glasflaska 500g
10157293 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10147750 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 413195000
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-33-3
Molekylformel C18H32O2
Molekylvikt (g/mol) 280.45
MDL-nummer MFCD00064241
InChI-nyckel OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC-namn (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-diensyra
LEDER CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Linoleic acid
Namnnotering teknik, 60 %
Aciditet 197 till 203 mg KOH/g
Smältpunkt -5,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 229,0 °C till 230,0 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall Max 2%. >C18 (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brytningsindex 1,4687 till 1,4707
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, IV, 1754
Merck Index 15, 5560
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i dietyleter, blandbar med dimetylformamid, löslig i etanol, petroleumeter
Formel vikt 280.45
Procent renhet 60%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Viskös vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Linoleic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.