Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Linolsyra, 70 %
Produktkod. 10157293 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10157293 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
10147750 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10157293 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 413190025
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280,45 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-33-3
Molekylformel C18H32O2
Molekylvikt (g/mol) 280.45
MDL-nummer MFCD00064241
InChI-nyckel OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC-namn (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-diensyra
LEDER CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linoleic acid
Namnnotering teknik, 60 %
Aciditet 197 till 203 mg KOH/g
Smältpunkt -5,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 229,0 °C till 230,0 °C (16,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall Max 2%. >C18 (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brytningsindex 1,4687 till 1,4707
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 02, IV, 1754
Merck Index 15, 5560
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i dietyleter, blandbar med dimetylformamid, löslig i etanol, petroleumeter
Formel vikt 280.45
Procent renhet 60%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Linoleic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.