Läs mer
Linolsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372117
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372117 25 g 25g
11362117 5 g 5g
11382117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11372117 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07949.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Omättadμ -6 fettsyra Linolsyra är involverad i produktionen av snabbtorkande oljor som används i oljefärger och lacker. Det används också i skönhetsprodukter på grund av dess fördelaktiga egenskaper på huden såsom fuktbevarande. Det är ett nyckelutgångsmaterial för syntesen av linoleylalkohol och oktadekansyra. Det används som en prekursor för arakidonsyra (AA) och olika prostaglandiner. Det kan användas för att förbättra leveransen och effektiviteten av läkemedel mot cancer och för att skydda cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Omättad μ-6 fettsyra Linolsyra är involverad i produktionen av snabbtorkande oljor som används i oljefärger och lacker. Det används också i skönhetsprodukter på grund av dess fördelaktiga egenskaper på huden såsom fuktbevarande. Det är ett nyckelutgångsmaterial för syntesen av linoleylalkohol och oktadekansyra. Det används som en prekursor för arakidonsyra (AA) och olika prostaglandiner. Det kan användas för att förbättra leveransen och effektiviteten av läkemedel mot cancer och för att skydda cancer.
Löslighet
Blandbar med dimetylsulfoxid, etanol, eter, petroleumeter, dimetylformamid, aceton och bensen. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-33-3
Molekylformel C18H32O2
Molekylvikt (g/mol) 280.452
MDL-nummer MFCD00064241
InChI-nyckel OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC-namn (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-diensyra
LEDER CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linoleic acid
Smältpunkt -12°C
Densitet 0.902
Kokpunkt 230°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Weak, Characteristic
Linjär formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brytningsindex 1.4699
Kvantitet 25 g
Beilstein 1727101
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,5505
Löslighetsinformation Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol,ether,petroleum ether,dimethylformamide,acetone and benzene. Insoluble in water.
Formel vikt 280.45
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.