Läs mer
Linolsyra, 95 %
Beskrivning
Omättadμ -6 fettsyra Linolsyra är involverad i produktionen av snabbtorkande oljor som används i oljefärger och lacker. Det används också i skönhetsprodukter på grund av dess fördelaktiga egenskaper på huden såsom fuktbevarande. Det är ett nyckelutgångsmaterial för syntesen av linoleylalkohol och oktadekansyra. Det används som en prekursor för arakidonsyra (AA) och olika prostaglandiner. Det kan användas för att förbättra leveransen och effektiviteten av läkemedel mot cancer och för att skydda cancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Omättad μ-6 fettsyra Linolsyra är involverad i produktionen av snabbtorkande oljor som används i oljefärger och lacker. Det används också i skönhetsprodukter på grund av dess fördelaktiga egenskaper på huden såsom fuktbevarande. Det är ett nyckelutgångsmaterial för syntesen av linoleylalkohol och oktadekansyra. Det används som en prekursor för arakidonsyra (AA) och olika prostaglandiner. Det kan användas för att förbättra leveransen och effektiviteten av läkemedel mot cancer och för att skydda cancer.
Löslighet
Blandbar med dimetylsulfoxid, etanol, eter, petroleumeter, dimetylformamid, aceton och bensen. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linoleic acid |
| Smältpunkt | -12 °C |
| Densitet | 0.902 |
| Kokpunkt | 230 °C (16 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Odör | Svag, karakteristisk |
| Linjär formel | CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H |
| Brytningsindex | 1.4699 |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 1727101 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.