Läs mer
Linolsyra, 99,45 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441901 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441901 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11441901 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219469505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00 SEK
    1472.23 SEK / 5g
    Save 77.77 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linoleic acid
CAS 60-33-3
Molekylformel C18H32O2
Kvantitet 5 g
InChI-nyckel OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
IUPAC-namn (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-diensyra
Molekylvikt (g/mol) 280.45
Formel vikt 280.44
Fysisk form Vätska