Läs mer
Linolsyra metylester, MP Biomedicals™
Produktkod. 11383989 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383989 25 g 25g
11353989 1 g 1g
11363989 5 g 5g
11373989 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11383989 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210080725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6440.00 SEK
    6134.27 SEK / 25g
    Save 305.73 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Molekylärbiologi
Kemiska identifierare
CAS 112-63-0
Molekylformel C19H34O2
Molekylvikt (g/mol) 294.479
MDL-nummer MFCD00009534
InChI-nyckel WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonym methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
PubChem CID 5284421
ChEBI CHEBI:69080
IUPAC-namn metyl (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-dienoat
LEDER CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linoleic Acid Methyl Ester
Färg Färglös
Densitet 0.889g/mL
Kvantitet 25 g
Formel vikt 294.5
Fysisk form Vätska