Läs mer
Linoleic acid, tech. 75%
Produktkod. 11472318
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11472318 250 g 250g
11452318 10 g 10g
11462318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11472318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15265.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-33-3
Molekylformel C18H32O2
Molekylvikt (g/mol) 280.452
MDL-nummer MFCD00064241
InChI-nyckel OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonym linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
PubChem CID 5280450
ChEBI CHEBI:17351
IUPAC-namn (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoic acid
LEDER CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linoleic acid
Densitet 0.902
Kokpunkt 230°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Analysprocentintervall 75%
Odör Weak, Characteristic
Linjär formel CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Brytningsindex 1.4699
Kvantitet 250 g
Beilstein 1727101
Känslighet Air sensitive
Merck Index 14,5505
Formel vikt 280.45
Procent renhet 75%
Kvalitet Technical
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.