Läs mer
Linolsyra, TRC
Produktkod. 30004270
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004270 10 g
30011422 1 g
17919544 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004270 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL46749510G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-33-3
Molekylformel C18 H32 O2
Molekylvikt (g/mol) 280.45
Synonym 9,12-Octadecadienoic acid (9Z,12Z)- (9CI, ACI), (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic acid (ACI), 9,12-Octadecadienoic acid (Z,Z)- (ZCI), Linoleic acid (8CI), (9Z,12Z)-Octadec-9,12-dienoic acid, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoic acid, 9,12-Octadecadienoic acid, (Z,Z)-, 9,12-Octadecanoic acid, 9-cis,12-cis-Linoleic acid, 9Z,12Z-Linoleic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid, all-cis-9,12-Octadecadienoic acid, C18:2, CA 1726, cis,cis-Linoleic acid, cis-9,cis-12-Octadecadienoic acid, cis-δ9,12-Octadecadienoic acid, Emersol 315, Extra Linoleic 90, LAD 180-6, Linolic acid, MeSH ID: D019787, Polylin 515, Ronacare ASC 3, Unifac 6550, α-Linoleic acid
IUPAC-namn (9Z,12Z)-oktadeka-9,12-diensyra
LEDER CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linoleic Acid
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Formel vikt 280.2402