Läs mer
Linolenic-1-13C Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linolenic-1-13C Acid |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9-/i18+1 |
| Formel vikt | 279.23 |