Läs mer
Linolensyra, 55 %, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4404432 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 11399039
Brand: MP Biomedicals 0210218880
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 463-40-1
Molekylformel C18H30O2
Molekylvikt (g/mol) 278.436
InChI-nyckel DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonym linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC-namn (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-triensyra
LEDER CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linolenic acid
Färg Färglös
Densitet 0.916 at 20°C (water = 1)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 278.4
Procent renhet 0.55
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: linolenic acid