Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Linolensyra, 99%
Produktkod. 10279353 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10279353 500 mg Glasflaska 500mg
10489052 1 g Glasflaska 1g
10787192 5 g Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279353 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 302825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.81 SEK
    1468.65 SEK / 500mg
    Save 167.16 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 463-40-1 | C18H30O2 | 278,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 463-40-1
Molekylformel C18H30O2
Molekylvikt (g/mol) 278.44
MDL-nummer MFCD00065720
InChI-nyckel DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonym linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
PubChem CID 5280934
ChEBI CHEBI:27432
IUPAC-namn (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-triensyra
LEDER CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linolenic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt -11,0 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 230,0 °C till 232,0 °C (1,0 mmHg)
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2H
Brytningsindex 1.48
Kvantitet 500 mg
Beilstein 02, IV, 1781
Merck Index 15, 5561
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 278.44
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Linolenic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.