Läs mer
Linolensyra-metylester, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linolenic Acid Methyl Ester |
| CAS | 301-00-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Linolenic Acid Methyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C19 H32 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10- |
| LEDER | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | metyl (9Z,12Z,15Z)-oktadeka-9,12,15-trienoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.46 |
| Visa mer |