Läs mer
Linolensyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | cis alpha-Linolenic acid (ALA) |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b4-3-,7-6-,10-9- |
| Formel vikt | 278.2246 |
| Procent renhet | >95% |