Läs mer
Linoleoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linoleoyl Chloride |
| CAS | 7459-33-8 |
| Molekylformel | C18 H31 Cl O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoyl Chloride, (Z,Z)-9,12-Octadecadienoyl Chloride, (Z,Z)-Octadeca-9,12-dienoyl Chloride, Linoleic Acid Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3/b7-6-,10-9- |
| LEDER | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.89 |
| Formel vikt | 298.2063 |