Läs mer
linomid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15436909
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436909 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15436909 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65453.MA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 84088-42-6 | C18H16N2O3 | 308.337 g/mol
En immunmodulator med antitumöregenskaper. Hämmar T-cellsapoptos; hämmar även angiogenes hos råttor
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En immunmodulator med antitumöregenskaper
  • Hämmar T-cellsapoptos; hämmar även angiogenes hos råttor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linomide
CAS 84088-42-6
Färg Vitt
Molekylformel C18H16N2O3
MDL-nummer MFCD00866331
Kvantitet 10 mg
Synonym linomide, roquinimex, roquinimexum latin, roquinimex usan:inn, ccris 7673, fcf 89, fcf-89, n-phenyl-n-methyl-1,2-dihydro-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-quinoline-3-carboxamide, 1,2-dihydro-4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-3-quinolinecarboxanilide, 4-hydroxy-n,1-dimethyl-2-oxo-n-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
InChI-nyckel SGOOQMRIPALTEL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN1C2=CC=CC=C2C(=C(C1=O)C(=O)N(C)C3=CC=CC=C3)O
IUPAC-namn 4-hydroxi-N,1-dimetyl-2-oxo-N-fenylkinolin-3-karboxamid
Molekylvikt (g/mol) 308.337
PubChem CID 54676478
Formel vikt 308.33
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.