Läs mer
R&D Systems™ Linopirdine dihydrochloride
Beskrivning
Blocker of KV7 (KCNQ) voltage-gated potassium channels; blocks KV7.1 + 7.3 (KCNQ2 + 3)/ M-currents (IC50 = 4 - 7 μM) and KV7.1 (KCNQ1) homomeric channels (IC50 = 8.9 μM). Augments hippocampal ACh release and is a cognitive enhancer following oral administration in vivo.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Linopirdine dihydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vikt | 464.39 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.39 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?