missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Linperlisib, MedChemExpress

Produktkod. 16493688
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493688 10 mg -
16486427 5 mg -
16404776 100 mg 100mg
16400087 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16493688 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102031

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Linperlisib (YY-20394) is a potent, orally bioavailable and selective inhibitor of PI3Kδ extracted from patent WO 2015055071 A1, compound 10; has an IC50 of 6.4 nM.

Linperlisib (YY-20394) is a potent, orally bioavailable and selective inhibitor of PI3Kδ extracted from patent WO 2015055071 A1, compound 10

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Linperlisib
CAS 1702816-75-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H37FN6O5S
Kvantitet 10 mg
Synonym YY-20394
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (169.87 mM; Need ultrasonic)
LEDER CS(=O)(NC1=CC(C2=C3C=C(F)C=C(CN4CCC(C(C)(O)C)CC4)C3=NC(N5CCOCC5)=N2)=CN=C1OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 588.69
Formel vikt 588.69
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.