Läs mer
Linseed Oil, Pure, Raw, ≈d= 0.93
Produktkod. 11442834 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 11442834
Brand: Fisher Chemical L/1950/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 8001-26-1
MDL-nummer 131507
Specifikationer
Smältpunkt -23.9°C
Färg Yellow
Kokpunkt 315.6°C
Förpackning Amber glass bottle
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Liquid