Läs mer
Lintopride, MedChemExpress
Produktkod. 16462378
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
20 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16462378 5 mg 5mg
16460179 10 mg -
16450696 20 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16462378 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00121
MedChemExpress Lintopride is a 5HT4 antagonist with moderate 5HT3 antagonist properties.
Lintopride is a 5HT4 antagonist with moderate 5HT3 antagonist properties.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lintopride
CAS 107429-63-0
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H19ClN4O2
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(NCC1=NCCN1CC)C2=CC(Cl)=C(N)C=C2OC
Molekylvikt (g/mol) 310.78
Formel vikt 310.78
Procent renhet 96.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation