Läs mer
Linuron, TRC
Produktkod. 30136204
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136204 1 g
17918039 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136204 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL4685001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 330-55-2
Molekylformel C9 H10 Cl2 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 249.09
Synonym Urea, N'-(3,4-dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methyl-, Urea, 3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methyl- (6CI,7CI,8CI), N'-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methoxy-N-methylurea, 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methoxy-3-methylurea, 1-Methoxy-1-methyl-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, 3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methyl-1-methoxyurea, 3-(3',4'-Dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea, Afalon, Afalon Dys. 450SC, Afalon inuron, Alfalon, Alfalone, Aphalon, Cephalon, Du Pont 326, Du Pont Herbicide 326, Galolin Mono, Herbicide 326, Linex, Linex (herbicide), Linurex, Linuron, Liron, Lorex, Lorox, Methoxydiuron, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methoxy-N'-methylurea, N-(3,4-Dichlorophenyl)-N'-methyl-N'-methoxyurea, Sarclex, Sinuron
IUPAC-namn 3-(3,4-diklorofenyl)-1-metoxi-1-metylurea
LEDER CON(C)C(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Linuron
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)
Formel vikt 248.0119