Läs mer
Liothyronine Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
Liothyronine Methyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Liothyronine Methyl Ester |
| CAS | 54914-53-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Liothyronine Methyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H14 I3 N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Liothyronine Methyl Ester, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-Tyrosine methyl ester, 3,5,3'-Triiodo-L-thyronine methyl ester, L-Triiodothyronine methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14I3NO4/c1-23-16(22)13(20)6-8-4-11(18)15(12(19)5-8)24-9-2-3-14(21)10(17)7-9/h2-5,7,13,21H,6,20H2,1H3/t13-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H](N)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate |
| Visa mer |