Läs mer
Abnova™ LIPA HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Produktkod. 16120984
Change view
Kvantitet:
100 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16120984 100 μg 100µg
1 options
Produktkod. 16120984 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer L136T6.100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human overexpression lysate
Specifikationer
Celllinje HEK293
För användning med (applikation) Immunoprecipitation, Western Blot
Beskrivning LIPA HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Genaccessionsnr. BC012287
Lysisbuffert Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekylvikt (g/mol) Theoretical M.W. 45kDa
Plasmid pCMV-LIPA full length
Kvalitetskontrolltestning Transient overexpression cell lysate was tested with anti-LIPA antibody (Mfr. No. H00003988-M01) by Western Blot.
Kvantitet 100 μg
Förvaringsbuffert In modified RIPA Lysis Buffer.
Värd art Human
Koncentration 2 mg/mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100UG LIPA HEK293 Cell Transient Overexpression Ly
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Mercaptoethanol