Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Lipase AY30
Produktkod. 10297600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 10297600
Brand: Thermo Scientific Chemicals 294760250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Beige
För användning med (applikation) Laboratory chemicals
Innehåll och lagring 4°C
Kvantitet 25 g
Produkttyp Lipase AY30
Form Solid