Läs mer
LIPG Monoclonal Antibody (OTI3C7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA501017S
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17543051
  • 2789.38 SEK / 30µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
LIPG Monoclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
LIPG
Monoclonal
0.9 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9Y5X9
Mouse
Affinity chromatography
RUO
9388
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
OTI3C7
Unconjugated
LIPG
3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719
Full length human recombinant protein of human LIPG produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.