Läs mer
LIPG Monoclonal Antibody (OTI3C7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA501017S
Encompass_Preferred
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17543051
  • 2789.38 SEK / 30µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
LIPG Monoclonal antibody specifically detects LIPG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
LIPG
Monoclonal
0.9 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9Y5X9
Mouse
Affinity chromatography
RUO
9388
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
OTI3C7
Unconjugated
LIPG
3110013K01Rik; EDL; EL; endothelial cell-derived lipase; Endothelial lipase; endothelial-derived lipase; lipase; lipase G; lipase G, endothelial type; lipase, endothelial; LIPG; lipoprotein lipase H; lipose, endothelial; mEDL; PL; PRO719; UNQ387/PRO719
Full length human recombinant protein of human LIPG produced in HEK293T cell.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato