Läs mer
Novus Biologicals™ Lipin 1 Antibody Blocking Peptide
Handla allt Bio Techne Produkter
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mg
Spezifikation
Spezifikation
| Gen-ID (Entrez) | 23175 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NB110-57150 |
| Gene Alias | DKFZp781P1796, EC 3.1.3.18, EC 3.1.3.4, EC 5.4.2.7, KIAA0188phosphatidate phosphatase LPIN1, lipin 1, lipin-1, PAP1 |
| Gensymbol | LPIN1 |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Forskningskategori | Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism, Signal Transduction |
| Förvaringsbuffert | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur