missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lipin 3 Antibody (OTI1D7), PerCP, Novus Biologicals™

Produktkod. 30027085 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30027085 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30027085 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP272160PCP

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Lipin 3 Monoclonal antibody specifically detects Lipin 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Lipin 3
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry
Klassificering Monoclonal
Klona OTI1D7
Konjugera PerCP
Utspädning Western Blot, Immunohistochemistry
Formulering PBS
Gene Alias dJ450M14.2, dJ450M14.3, dJ620E11.2, EC 3.1.3.4, lipin 3, lipin 3-like, lipin-3, Lipin-3-like, LIPN3L, phosphatidate phosphatase LPIN3, SMP2
Värd art Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human LPIN3 (NP_075047) produced in HEK293T cell.
Reningsmetod Immunogen affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64900
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.