Läs mer
Lipoamide, MedChemExpress
Produktkod. 16488636
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16488636 100 mg
1 options
Produktkod. 16488636 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1142
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Lipoamide is a coenzyme, which transfer acetyl and hydrogen in Pyruvate deacylation oxidation Process, used for pharmaceuticals.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lipoamide
CAS 940-69-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H15NOS2
Kvantitet 100 mg
Synonym (±)-α-Lipoamide DL-Lipoamide DL-6,8-Thioctamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (243.50 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(N)CCCCC1SSCC1
Molekylvikt (g/mol) 205.34
Formel vikt 205.34
Procent renhet 96.04%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid