Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent
Produktkod. 15212475
Change view
Kvantitet:
0,1 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
5 x 1,5 ml
Förpackningsstorlek:
0.1ml
0.75ml
1.5ml
15ml
7.5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15212475 1,5 ml 1.5ml
15282465 0,1 ml 0.1ml
15292465 0,75 ml 0.75ml
15222475 5 x 1,5 ml 7.5ml
15232475 15 ml 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15212475 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer L3000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11570.00 SEK
    10065.65 SEK / 1.5ml
    Save 1504.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent utnyttjar vår mest avancerade lipid-nanopartikelteknik för att ge överlägsen transfektionsprestanda med förbättrade tillämpningsresultat och reproducerbara resultat.
Lipofectamine™ 3000 Transfection Reagent utnyttjar vår mest avancerade lipid-nanopartikelteknik för att ge överlägsen transfektionsprestanda med förbättrade tillämpningsresultat och reproducerbara resultat.
Detta reagens ger överlägsen transfektionseffektivitet och förbättrad cellviabilitet för det bredaste utbudet av svårtransfekterade och vanliga celler (t.ex. HEK293, HeLa).
Transfektera framgångsrikt det bredaste utbudet av biologiskt relevanta celltyper med ett reagens som erbjuder:
  • Överlägsen prestanda—vårt mest effektiva reagens för svårtransfekterade celler
  • Förbättrad cellviabilitet —skonsam mot dina celler, med låg toxicitet
  • Mångsidigt —ett reagens för DNA, RNA och samtransfektion
Transfektera effektivt svårtransfekterade celler
Lipofectamine 3000-reagens är utformat för att effektivt transfektera svårtransfekterade celler, vilket ger överlägsen transfektionsprestanda över det bredaste utbudet av celltyper. Framgångsrikt transfekterade celltyper inkluderar:
  • Fibroblast (3T3, COS-7)
  • Myoblast (C2C12, L6 CRL-1458)
  • Hepatocyt (HepG2, HuH7)
  • Erytroleukemisk cell (K562)
  • Bröstkarcinom (MCF7, Hs578T)
  • Prostatakarcinom (LNCap)
  • Lungkarcinom (A549, NCI-H460)
  • Osteosarkom (U-2 OS, Saos-2)
  • Kolonkarcinom (Caco2, SW480)
  • Pankreaskarcinom (PANC-1)
  • Hudmelanom (SK-MEL-28)
Transfektera vanliga celler effektivt och kostnadseffektivt
För vanliga celltyper är Lipofectamine 3000-reagens mer kostnadseffektivt än andra reagens på grund av dess höga koncentration och låga användningsmängd. Storleken på 1,5 ml ger upp till 1500 transfektionsreaktioner (i 24-brunnsplattor).
Uppnå överlägsen transfektionseffektivitet med bibehållen låg toxicitet
Lipofectamine 3000-reagens bibehåller en hög transfektionseffektivitet inom ett robust dynamiskt intervall av lipiddoser för snabb och enkel optimering. En lipiddos med låg toxicitet (0,75μl för 24-brunnsplattor) föreslås för tillämpningar som kräver minimal störning av cellerna.
Aktivera hög transfektionseffektivitet i nya genomredigeringstillämpningar
Lipofectamine 3000-reagens är lämpligt för nya genomredigeringstillämpningar. Det ökar sannolikheten för framgångsrik klyvning och rekombination med TALENs eller CRISPRs genom högeffektiv transfektion, vilket i slutändan maximerar effektiviteten av genetiska modifieringar och förenklar nedströmsprocesserna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Innehåll och lagring Innehåller en flaska med Lipofectamine™ 3000-reagens (1,5 ml) och en flaska med P3000TM Enhancer Reagent (1,5 ml) för 1000-1500 reaktioner i 24-brunnsplattor eller 200-250 reaktioner i 6-brunnsplattor. Förvaras vid 2 –8 °C. Får ej frysas.
Celltyp Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Plasmid-DNA, Syntetisk siRNA, RNAi-plasmider (shRNA, miR)
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1,5 ml
Serum kompatibel Ja