Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagens
Produktkod. 15466014
Change view
Kvantitet:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
0.75ml
10 reaktioner
150 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15466014 0,75 ml 0.75ml
15435884 0,3 ml -
15525219 0,1 ml 10 reaktioner
15535219 1,5 ml 150 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15466014 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer CMAX00008
Grundläggande produkter för cellodling
Använd kampanjkoden 27976
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfection Reagent är ett optimerat lipidbaserat transfektionsreagens för CRISPR-Cas9-proteinleverans, som ger klyvningseffektiviteten vid elektroporation med enkelhet och skalbarhet.
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfektionsreagens är den första optimerade lipidbaserade transfektionsreagensen för CRISPR-knockoutapplikationer. Den levererar effektivt Cas9-proteinet och guid-RNA (gRNA) ribonukleoproteinkomplexet (RNP), vilket säkerställer hög transfektionseffektivitet och effektiv genknockout. Det proprietära lipidbaserade transfektionsreagenset minimerar cellulär toxicitet, vilket gör det lämpligt för känsliga celler. Dess användarvänlighet och kompatibilitet med höggenomströmningsscreening gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till elektroporering.
I kombination med vårt TrueCut Cas9-protein v2 och TrueGuide syntetiskt gRNA ger det:
  • Optimerad för CRISPR—speciellt formulerad för CRISPR-Cas9 RNP-applikationer
  • Överlägsen gen-knockout-effektiv—Cas9-transfektion säkerställer högre genomisk klyvning
  • Bred celltyps applicabilitet—är mångsidig för användning i ett brett spektrum av cellinjer, inklusive primära celler och stamceller
  • Minimal cytotoxicitet—är livskraftiga, friska celler bibehållna under hela Cas9-transfektionen
  • Högkapacitetskompatibel—– en idealisk leveranslösning för funktionella genomstudier med CRISPR-Cas9
Uppnå hög transfektionseffektivitet i nya genredigeringsapplikationer
Lipofectamine CRISPRMAX Transfektionsreagens möjliggör framgångsrik Cas9-transfektion i en mängd olika celltyper, inklusive iPSC, mESC, N2A, CHO A549, HCT116, HeLa, HEK293 och fler. Till skillnad från CRISPR-plasmid eller Cas9 mRNA eliminerar denna proteinbaserade metod behovet av transkription eller translation, minskar risken för genomintegration och gör processen cellcykeloberoende. När det kombineras med vårt TrueCut Cas9-protein v2 och TrueGuide syntetiskt gRNA säkerställer det överlägsen klyvningseffektivitet och effektiv genredigering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Innehåll och lagring Innehåller en flaska av Lipofectamine CRISPRMAX Reagens och en injektionsflaska med Cas9 Plus-reagens.
Förvara vid 2 –8 °C. Får ej frysas.
Celltyp Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje CRISPRMAX, Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 0,75 ml
Serum kompatibel Ja
Frakt skick Godkänd för transport på Wet Ice