Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagens
Beskrivning
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfektionsreagens är den första optimerade lipidbaserade transfektionsreagensen för CRISPR-knockoutapplikationer. Den levererar effektivt Cas9-proteinet och guid-RNA (gRNA) ribonukleoproteinkomplexet (RNP), vilket säkerställer hög transfektionseffektivitet och effektiv genknockout. Det proprietära lipidbaserade transfektionsreagenset minimerar cellulär toxicitet, vilket gör det lämpligt för känsliga celler. Dess användarvänlighet och kompatibilitet med höggenomströmningsscreening gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till elektroporering.
I kombination med vårt TrueCut Cas9-protein v2 och TrueGuide syntetiskt gRNA ger det:
- Optimerad för CRISPR—speciellt formulerad för CRISPR-Cas9 RNP-applikationer
- Överlägsen gen-knockout-effektiv—Cas9-transfektion säkerställer högre genomisk klyvning
- Bred celltyps applicabilitet—är mångsidig för användning i ett brett spektrum av cellinjer, inklusive primära celler och stamceller
- Minimal cytotoxicitet—är livskraftiga, friska celler bibehållna under hela Cas9-transfektionen
- Högkapacitetskompatibel—– en idealisk leveranslösning för funktionella genomstudier med CRISPR-Cas9
Uppnå hög transfektionseffektivitet i nya genredigeringsapplikationer
Lipofectamine CRISPRMAX Transfektionsreagens möjliggör framgångsrik Cas9-transfektion i en mängd olika celltyper, inklusive iPSC, mESC, N2A, CHO A549, HCT116, HeLa, HEK293 och fler. Till skillnad från CRISPR-plasmid eller Cas9 mRNA eliminerar denna proteinbaserade metod behovet av transkription eller translation, minskar risken för genomintegration och gör processen cellcykeloberoende. När det kombineras med vårt TrueCut Cas9-protein v2 och TrueGuide syntetiskt gRNA säkerställer det överlägsen klyvningseffektivitet och effektiv genredigering.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | Innehåller en flaska av Lipofectamine CRISPRMAX Reagens och en injektionsflaska med Cas9 Plus-reagens. Förvara vid 2 –8 °C. Får ej frysas. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | CRISPRMAX, Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 0,1 ml |
| Visa mer |