Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ CRISPRMAX™ Cas9 Transfektionsreagens
Beskrivning
Lipofectamine CRISPRMAX Cas9 Transfektionsreagens är den första optimerade lipidbaserade transfektionsreagensen för CRISPR-knockoutapplikationer. Den levererar effektivt Cas9-proteinet och guid-RNA (gRNA) ribonukleoproteinkomplexet (RNP), vilket säkerställer hög transfektionseffektivitet och effektiv genknockout. Det proprietära lipidbaserade transfektionsreagenset minimerar cellulär toxicitet, vilket gör det lämpligt för känsliga celler. Dess användarvänlighet och kompatibilitet med höggenomströmningsscreening gör den till ett kostnadseffektivt alternativ till elektroporering.
- Demonstrerad klyvningseffektivitet —testad i över 20 celltyper inklusive iPSC, mESC, N2A, CHO , A549, HCT116, HeLa, HEK293 och flera andra
- Låg celltoxicitet mindre —celler behövs för att initiera ditt experiment
- Hög genomströmningsvänlig —en idealisk leveranslösning för 96-brunnars format
- Lipofectamine CRISPRMAX transfektionsreagens ökar sannolikheten för framgångsrik klyvning och rekombination, särskilt i kombination med vår TrueCut Cas9 Protein v2 och TrueGuide Syntetisk gRNA.
- Till skillnad från CRISPR-plasmid eller Cas9-mRNA ger användning av Cas9-protein överlägsen klyvningseffektivitet i primära celler och stamceller.
- Det eliminerar behovet av transkription eller translation av nyttolasten, tar bort risken för genomisk integration och är cellcykeloberoende.
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | Innehåller en flaska av Lipofectamine CRISPRMAX Reagens och två injektionsflaskor med Cas9 Plus-reagens. Förvara vid 2 –8 °C. Får ej frysas. |
| Celltyp | Etablerade cellinjer, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler |
| Formatera | 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar |
| Provtyp | Protein, Ribonukleoprotein, Cas9 ribonukleoprotein, Cas9, Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | CRISPRMAX , Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 1,5 ml |
| Visa mer |