Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ MessengerMAX™ Transfektionsreagens
Produktkod. 15361844
Change view
Kvantitet:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
15 ml
Förpackningsstorlek:
0.1ml
0.3ml
0.75ml
1.5ml
15ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15361844 1,5 ml 1.5ml
15321734 0,1 ml 0.1ml
15397974 0,3 ml 0.3ml
15364584 0,75 ml 0.75ml
15374584 15 ml 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 15361844 Supplier Invitrogen™ Supplier No. LMRNA015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14450.00 SEK
    13149.65 SEK / 1.5ml
    Save 1300.35 SEK
    8% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Maximera mRNA-transfektion med Lipofectamine MessengerMAX transfektionsreagens. Detta optimerade lipidbaserade mRNA-transfektionsreagens möjliggör effektiv mRNA-leverans med ett enkelt och skalbart protokoll för en mängd olika cellinjer.
Lipofectamine MessengerMAX mRNA Transfektionsreagens levererar en fantastisk mRNA-transfektionseffektivitet, vilket möjliggör förbättrade applikationsresultat och mer biologiskt relevant forskning. Det beror på att vår nya lipidbaserade teknik är optimerad för effektiv mRNA-transfektion utan det nukleära inträdessteg som krävs med DNA. När det kombineras med vårt mMESSAGE mMACHINE T7 mRNA-kit med CleanCap Reagens AG är överlägset mRNA-uttryck möjligt i en mängd olika celltyper.
Transfektera framgångsrikt mer prediktiva cellmodeller med ett reagens som ger:
  • Snabb proteinuttryck—möjliggör snabb översättning av mRNA till protein, utan risk för genomisk integration, vilket påskyndar experimentella tidslinjer
  • Bred celltyps tillämpning—är mångsidig användning i ett brett spektrum av celllinjer, inklusive neuroner och primära celltyper
  • Minimal cytotoxicitet—upprätthåller cellens livskraft och hälsa, idealiskt för känsliga celler och långsiktiga studier
  • Högkapacitetskompatibilitet—lämplig för högkapacitetsscreening, vilket möjliggör storskaliga mRNA-transfektionsstudier
  • Högre genomredigering—upp till 10 gånger högre klyvning med CRISPR-Cas9 mRNA
Möjliggöra hög transfektionseffektivitet i nya genredigeringsapplikationer
Lipofectamine MessengerMAX reagens hjälper till att öka sannolikheten för lyckad klyvning och rekombination genom mycket effektiv Cas9 mRNA-transfektion, vilket i slutändan maximerar effektiviteten av genetiska modifieringar och förenklar processerna nedströms.
Effektivt transfektera svårtransfekterade celler
Lipofectamine MessengerMAX reagens är utformad för effektiv mRNA-transfektion till neuroner och ett brett spektrum av svårtransfekterade primärceller. Detta eliminerar behovet av elektroporation och ger en >tvåfaldig förbättring av transfektionseffektiviteten jämfört med andra lipidbaserade reagenser.
Utnyttja fördelarna med mRNA-transfektion
mRNA-transfektion kräver ingen kärnupptagning, vilket leder till snabbare proteinuttryck än DNA-transfektion, eftersom mRNA-translation sker i cytoplasman. Dessutom utgör mRNA ingen risk för genomisk integration och upprätthåller hög transfektionseffektivitet oavsett cellcykelstadium.
Arbeta in vivo? Prova våra lipidnanopartikelprodukter Vivofectamine™ VF232 Liver LNP Composition in Ethanol (Cat. Nej. VF232LVCE) och Vivofectamine™ VF233 IM LNP-sammansättning i etanol (Cat. Nej. VF233IMCE) för mRNA-transfektion in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2–8 °C).
Celltyp Etablerade cellinjer, Neuronala celler, Stamceller, Primära celler, Svårtransfekterade celler
Formatera 6-brunnsplatta, 12-brunnsplatta, 24-brunnsplatta, 48-brunnsplatta, 96-brunnsplatta, kolvar
Provtyp mRNA
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 1,5 ml
Serum kompatibel Ja