Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ Stamtransfektionsreagens
Produktkod. 15783605
Change view
Kvantitet:
0,1 ml
0,3 ml
0,75 ml
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
0.1ml
0.3ml
0.75ml
1.5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15783605 0,1 ml 0.1ml
15895604 1,5 ml 1.5ml
15781918 0,3 ml 0.3ml
15793407 0,75 ml 0.75ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15783605 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer STEM00001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Lipofectamine Stamtransfektionsreagens är optimerat för att uppnå maximal effektivitet med minimal tidig differentiering i ett brett spektrum av stamceller. Det kan samleverera DNA-, RNA- och Cas9-ribonukleoproteinkomplex (RNP).
Lipofectamine Stem Transfection Reagent is optimized to achieve maximum efficiency with minimal early differentiation in a wide range of stem cells. It can co-deliver DNA, RNA, and Cas9 ribonucleoprotein (RNP) complexes. Lipofectamine Stem reagent is compatible with a variety of media systems, including feeder-free, helping support and simplify your stem cell culture workflow. Researchers can achieve up to 80% or better transfection efficiency in pluripotent stem cells (PSCs) and neural stem cells (NSCs), and up to 45% in mesenchymal stem cells (MSCs).
Lipofectamine Stamtransfektionsreagens är optimerat för att uppnå maximal effektivitet med minimal tidig differentiering i ett brett spektrum av stamceller. Det kan samleverera DNA-, RNA- och Cas9-ribonukleoproteinkomplex (RNP). Lipofectamine Stamreagens är kompatibelt med en mängd olika mediasystem, inklusive matningsfritt, vilket hjälper till att stödja och förenkla ditt arbetsflöde för stamcellsodling. Forskare kan uppnå upp till 80 % eller bättre transfektionseffektivitet i pluripotenta stamceller (PSC) och neurala stamceller (NSC) och upp till 45 % i meschenkymala stamceller (MSC).
Transfektering av stamceller utan att hämma cellviabilitet och celltillväxt kan vara utmanande på grund av dessa cellers känslighet. Lipofectamine Stam är ett reagens med låg toxicitet som kräver låga mängder nukleinsyra, vilket gör att dina stamceller kan hålla sig friska och fortsätta att föröka sig utan att inducera differentiering. Lipofectamine Stamreagens är:
Överlägsen prestanda upp —till 3 gånger högre effektivitet över iPSCs, hESCs, NSCs och MSCs jämfört med andra reagenser
—Mångsidigt ett reagens för DNA, RNA, Cas9-protein och samtransfektion
Skonsam —mot celler upprätthåller cellproliferation utan att inducera differentiering
—Flexibel transfekterar celler —i vidhäftning eller suspension ett alternativ till elektroporering
Uppnå högeffektiv genredigering i stamceller
Genredigeringsapplikationer kräver vanligtvis förmågan att samleverera DNA, RNA och/eller protein till celler. Lipofectamine Stem Transfection Reagent är designat för att samleverera CRISPR/Cas9-komplex till mänskliga stamceller för högeffektiv genredigering. Detta ena reagens kan användas för att transfektera stora DNA-plasmider såsom allt-i-ett CRISPR/Cas9-vektorer och samleverera en rad RNA, såsom stora Cas9-mRNA med tracr/crRNA-komplex eller single guide (sg) RNA, och protein som Cas9-protein kombinerat med tracr/crRNA eller sgRNA.
Ett lågtoxicitetsalternativ till elektroporering
Transfektering av stamceller via elektroporationsmetoder kan vara utmanande och besvärligt. Elektroporationsprotokoll rekommenderar encellsuspensionskultur för att säkerställa maximal effektivitet och minimal toxicitet. Genom att använda det omvända transfektionsprotokollet Lipofectamine Stamtransfektionsreagens visar sig vara ett effektivt och mindre giftigt alternativ till elektroporering för stamceller. Det kräver låga mängder nukleinsyra för att uppnå maximal transfektionseffektivitet, i nivå med elektroporering, samtidigt som det stödjer fortsatt proliferation utan att inducera differentiering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp (2-8°C)
Celltyp Stamceller
Provtyp Celler
Transfektionsteknik Lipidbaserad transfektion
För användning med (applikation) Transfektion
Produktlinje Lipofectamine
Produkttyp Transfektionsreagens
Kvantitet 0,1 ml
Serum kompatibel Nej
Frakt skick Wet Ice