Läs mer
Invitrogen™ Lipofectamine™ Stamtransfektionsreagens
Beskrivning
Lipofectamine Stamtransfektionsreagens är optimerad för att uppnå maximal effektivitet med minimal tidig differentiering i ett brett spektrum av stamceller. Den kan samleverera DNA, RNA och Cas9-ribonukleoproteinkomplex (RNP). Lipofectamine Stamreagens är kompatibelt med en rad olika mediesystem, inklusive matarfritt, vilket hjälper till att stödja och förenkla ditt arbetsflöde för stamcellskultur. Forskare kan uppnå upp till 80 % eller bättre transfektionseffektivitet i pluripotenta stamceller (PSC) och neurala stamceller (NSC), samt upp till 45 % i mesenkymala stamceller (MSC).
Att transfektera stamceller utan att hämma cellens livskraft och celltillväxt kan vara utmanande på grund av dessa cellers känslighet. Lipofectamine Stam är ett reagens med låg toxicitet, som kräver låga mängder nukleinsyra, vilket gör att dina stamceller kan hålla sig friska och fortsätta föröka sig utan att inducera differentiering. Lipofectamine Stamreagens är:
- Överlägsen prestanda—upp till tre gånger högre effektivitet mellan iPSC, hESC, NSC och MSC jämfört med andra reagenser
- Mångsidig—reagens för DNA, RNA, Cas9-protein och kotransfektion
- Skonsamt mot cellerna—upprätthåller cellproliferation utan att inducera differentiering
- Flexibel—transfekterar celler i adherence eller suspension—– ett alternativ till elektroporation
Uppnå högeffektiv genredigering i stamceller
Genredigeringsapplikationer kräver vanligtvis förmågan att samleverera DNA, RNA och/eller protein till celler. Lipofectamine Stamtransfektionsreagens är utformad för att samleverera CRISPR/Cas9-komplex till mänskliga stamceller för högeffektiv genredigering. Denna reagens kan användas för att transfektera stora DNA-plasmider såsom allt-i-ett CRISPR/Cas9-vektorer och samleverera en rad RNA, såsom stort Cas9-mRNA med tracr/crRNA-komplex eller enkel guide (sg) RNA, samt proteiner som Cas9-protein kombinerat med tracr/crRNA eller sgRNA.
Ett lågtoxiskt alternativ till elektroporering
Att transfectera stamceller via elektroporationsmetoder kan vara utmanande och omständligt. Elektroporationsprotokoll rekommenderar encellig suspension för att säkerställa maximal effektivitet och minimal toxicitet. Med hjälp av omvänd transfektionsprotokoll visar sig Lipofectamine Stamtransfektionsreagensen vara ett effektivt och mindre giftigt alternativ till elektroporering för stamceller. Den kräver låga mängder nukleinsyra för att uppnå maximal transfektionseffektivitet, i nivå med elektroporation, samtidigt som den stödjer fortsatt proliferation utan att inducera differentiering.
Tekniske data
Tekniske data
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Innehåll och lagring | Förvara i kylskåp (2°till 8 °C) och skydda mot ljus |
| Celltyp | Stamceller |
| Provtyp | Celler |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| För användning med (applikation) | Transfektion |
| Produktlinje | Lipofectamine |
| Produkttyp | Transfektionsreagens |
| Kvantitet | 1,5 ml |
| Serum kompatibel | Nej |
| Vis mere |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.