Läs mer
Lipofermata, MedChemExpress
Beskrivning
Lipofermata is a fatty acid transport protein 2 (FATP2) inhibitor. Lipofermata shows fatty acid transport inhibition with an IC50 of 4.84 μM in Caco-2 cells. Lipofermata, an analog of spiro-indoline-thadiazole, shows zinc-specific suppression of antibacterial activity. Lipofermata perturbs zinc homeostasis in E. coli K-12 with a MIC of 16 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lipofermata |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 297180-15-5 |
| Färg | Earth Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H10BrN3OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (277.60 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1NC2=C(C=C(Br)C=C2)C13SC(C4=CC=CC=C4)=NN3 |
| Visa mer |