missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Lipoic acid, MedChemExpress

Produktkod. 16471896
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16471896 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16471896 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18733

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Lipoic acid ((R)-(+)-α-Lipoic acid) is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. (R)-(+)-α-Lipoic acid is more effective than racemic Lipoic acid.

Lipoic acid ((R)-(+)-α-Lipoic acid) is an antioxidant, which is an essential cofactor of mitochondrial enzyme complexes. (R)-(+)-α-Lipoic acid is more effective than racemic Lipoic acid.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Lipoic acid
Fysisk form Solid
CAS 1200-22-2
Färg Pale Yellow
Kvantitet 500 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H14O2S2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (R)-(+)-α-Lipoic acid R-(+)-Thioctic acid
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (484.66 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O)CCCC[C@H]1SSCC1
Molekylvikt (g/mol) 206.33
Formel vikt 206.33
Procent renhet 98.4%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.